Y0001699
Tolterodine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tolterodine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H20O2/c1-13-8-9-17(19-2)16(12-13)15(10-11-18)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,15,18H,10-11H2,1-2H3
Klucz InChI
OCGTUTJXBDQGKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)