Merck
Y0001665
Progesterone for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Progesterone, 4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
Beilstein:
1915950
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
progesterone
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
128-132 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Klucz InChI
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Progesteron dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Gunter von Minckwitz et al.
The Lancet. Oncology, 15(7), 747-756 (2014-05-06)
Preclinical data suggest that triple-negative breast cancers are sensitive to interstrand crosslinking agents, and that synergy may exist for the combination of a taxane, trastuzumab, and a platinum salt for HER2-positive breast cancer. We therefore aimed to assess the efficacy
Yanping Kuang et al.
Reproductive biomedicine online, 29(6), 684-691 (2014-12-03)
Previous studies have shown that existing antral follicles in the luteal phase enable ovarian stimulation. In a pilot study, the efficacy of double stimulations during the follicular and luteal phases in women with poor ovarian response was explored (defined according
Brett E Skolnick et al.
The New England journal of medicine, 371(26), 2467-2476 (2014-12-11)
Progesterone has been associated with robust positive effects in animal models of traumatic brain injury (TBI) and with clinical benefits in two phase 2 randomized, controlled trials. We investigated the efficacy and safety of progesterone in a large, prospective, phase
Eszter Papp et al.
The Journal of infectious diseases, 211(1), 10-18 (2014-07-18)
Protease inhibitor (PI)-based combination antiretroviral therapy (cART) is administered during pregnancy to prevent perinatal human immunodeficiency virus (HIV) transmission. However, PI use has been associated with adverse birth outcomes, including preterm delivery and small-for-gestational-age (SGA) births. The mechanisms underlying these
A R Harmer et al.
The Journal of physiology, 592(3), 523-535 (2013-12-04)
Calcium cycling is integral to muscle performance during the rapid muscle contraction and relaxation of high-intensity exercise. Ca(2+) handling is altered by diabetes mellitus, but has not previously been investigated in human skeletal muscle. We investigated effects of high-intensity exercise