PHR8932
(20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Progesterone EP Impurity C
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
rodzina API
progesterone
Postać
solid
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1
Klucz InChI
RWBRUCCWZPSBFC-SJOKZOANSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)