Kluczowe dokumenty
Y0001519
Pioglitazone for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Pioglitazone hydrochloride, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione monohydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pioglitazone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
Klucz InChI
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PPARG(5468)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)