Merck
Y0001517
Haloperidol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Haloperidol, 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4′-fluorobutyrophenone, 4-[4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4′-fluorobutyrophenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23ClFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
haloperidol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Klucz InChI
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HTR2A(3356)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Haloperidol dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark C Fok et al.
International journal of geriatric psychiatry, 30(4), 333-344 (2015-02-03)
To summarize the effect of antipsychotics for preventing postoperative delirium. We conducted a literature search using Medline, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews and clinicaltrials.gov. We included randomized controlled trials of adults undergoing surgery
Robin Nguyen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(45), 14948-14960 (2014-11-08)
Hyperactivity within the ventral hippocampus (vHPC) has been linked to both psychosis in humans and behavioral deficits in animal models of schizophrenia. A local decrease in GABA-mediated inhibition, particularly involving parvalbumin (PV)-expressing GABA neurons, has been proposed as a key
Marianne Klemp et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 31(6), 698-704 (2011-10-25)
The objective of the study was to examine the efficacy and the degree of adverse effects connected with atypical neuroleptic drugs and haloperidol by using a previously described Bayesian statistical method that includes both direct and indirect comparisons simultaneously. The
Gil M Lewitus et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(18), 6146-6155 (2014-05-03)
Elevation of inflammatory cytokines in the striatum precedes symptoms in a number of motor dysfunctions, but it is unclear whether this is part of the disease process or an adaptive response to the pathology. In pyramidal cells, TNFα drives the
Lorna Donnelly et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 8(8), CD001951-CD001951 (2013-08-29)
Haloperidol is a benchmark, accessible antipsychotic drug against which the effects of newer treatments are gauged. To determine the best range of doses for haloperidol for the treatment of people acutely ill with schizophrenia. We searched the Cochrane Schizophrenia Group