PHR8951
Haloperidol Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-{4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]pphenyl}-1-butanon, Haloperidol Impurity D (PhEur), 4,4′-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]butyrophenone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
rodzina API
haloperidol
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 25 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C2(CCN(CC2)CCCC(=O)c3ccc(cc3)N4CCC(CC4)(O)c5ccc(cc5)Cl)O
InChI
1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
Klucz InChI
KZKALOHEEHRXFT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)