Kluczowe dokumenty
Y0001516
Rivastigmine hydrogen tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Rivastigmine tartrate, ENA-713, Ethylmethyl-carbamic acid 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, N-Ethyl-N-methyl-carbamic acid 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester tartrate, S-Rivastigmine tartrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O2 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.42
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
rivastigmine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N([C@@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
Klucz InChI
GWHQHAUAXRMMOT-RWALOXMOSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wodorowinian rywastygminy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Rivastigmine is an orally available, brain penetrant, reversible cholinesterase inhibitor that enhances cognitive function in patients with Alzheimer′s and Parkinson′s diseases. Rivastigmine inhibits both butyrylcholinesterase and acetylcholinesterase.
Rivastigmine is an orally available, brain penetrant, reversible cholinesterase inhibitor.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cassandra Richardson et al.
International journal of geriatric psychiatry, 28(12), 1312-1317 (2013-04-16)
A potential anti-inflammatory role for acetylcholinesterase inhibitors (AChEIs) has been supported by animal studies. As very limited data exist from individuals with Alzheimer's disease (AD), the aim of this study was to assess the potential influence of AChEIs on blood
Zhen-Zhen Yang et al.
International journal of pharmaceutics, 452(1-2), 344-354 (2013-05-18)
Alzheimer's disease (AD) is a common progressive neurodegenerative disorder associated with cholinergic neurons degeneration. The blood-brain barrier (BBB) not only provides protection for the brain but also hinders the treatment and diagnosis of this neurological disease, because the drugs must
George Grossberg et al.
American journal of Alzheimer's disease and other dementias, 28(6), 583-591 (2013-08-29)
Stabilizing/reducing decline in the ability to perform activities of daily living (ADLs) is important in management of Alzheimer's disease (AD). Post hoc analysis of OPtimizing Transdermal Exelon In Mild-to-moderate Alzheimer's disease (OPTIMA), a double-blind trial comparing 13.3 and 9.5 mg/24
Monica Passananti et al.
Water research, 47(14), 5422-5430 (2013-07-19)
In this paper we investigated the degradation of the rivastigmine drug induced by hydroxyl radical in synthetic and natural waters focusing on both reactivity and photoproducts identification. The hydroxyl radical formation rate was quantified by using terephthalic acid as trapping
Atrial flutter in a patient with Alzheimer dementia treated by rivastigmine.
Yi-Chien Hsu et al.
The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences, 25(2), E25-E26 (2013-05-21)