Kluczowe dokumenty
Y0001498
Lopinavir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H48N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
628.80
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
lopinavir
opakowanie
pkg of 170 mg
producent / nazwa handlowa
EDQM
warunki przechowywania
protect from light
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
Klucz InChI
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej Farmakopei.
Lopinawir jest lekiem przeciwretrowirusowym i inhibitorem proteazy wskazanym w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Jest on kluczowym składnikiem preparatu Kaletra, będącego połączeniem lopinawiru i rytonawiru.
Zastosowanie
Lopinawir może być stosowany jako wzorzec referencyjny EP do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych i próbkach osocza technikami chromatograficznymi.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of 19 antiretroviral agents in pharmaceuticals or suspected products with two methods using high-performance liquid chromatography
Rebiere H, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 850(1-2), 376-383 (2007)
Therapeutic drug monitoring of lopinavir/ritonavir in pregnancy
Lambert JS, et al.
HIV Medicine, 12(3), 166-173 (2011)
Protokoły
This paper illustrates the setting up of a Lopinavir assay following European pharmacopoeia guidelines (10.2), and using a shorter column packed with smaller particles. The described assay saves valuable time and improves separation efficiency, which typically translates to better method performance.