Y0001442
N-[(cis-4-Isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-[[cis-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanine
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nateglinide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)