Key Documents
Y0001437
Nateglinide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Fastic, N-[(trans-4-Isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, Starlix, Starsis
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nateglinide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
Klucz InChI
OELFLUMRDSZNSF-BRWVUGGUSA-N
informacje o genach
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)