Key Documents
Y0001316
Tropicamide for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Tropicamide, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tropicamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Klucz InChI
BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CHRM3(1131)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)