Kluczowe dokumenty
Y0001284
Lufenuron
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-[2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lufenuron
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
InChI
1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
Klucz InChI
PWPJGUXAGUPAHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>338.0 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
> 170 °C - (External MSDS)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)