Key Documents
Y0001183
Trolamine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Diethanolamine, 2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
3.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.98 atm ( 100 °C)
rodzina API
trolamine
temp. samozapłonu
689 °F
granice wybuchowości
10.6 %
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
tw
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
gęstość
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Klucz InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver,Blood
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)