Merck
Y0001138
Phenazone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Beilstein:
609575
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
phenazone
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
287 °C/265 mmHg (lit.)
mp
126-128 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Zanieczyszczenie fenazonem A EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kentaro Deguchi et al.
Journal of neuroscience research, 92(11), 1509-1519 (2014-06-19)
Pericytes play a pivotal role in contraction, mediating inflammation and regulation of blood flow in the brain. In this study, changes of pericytes in the neurovascular unit (NVU) were examined in relation to the effects of exogenous tissue plasminogen activator
Dongqing Yuan et al.
PloS one, 9(6), e99219-e99219 (2014-06-05)
Edaravone (3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one), a free radical scavenger, is used for the clinical treatment of retinal injury. In this study, we investigated the protective effects of edaravone against diabetic retinal damage in the mouse. Diabetic retinopathy in the mouse was induced by
Yu-Ichi Aoyama et al.
Journal of UOEH, 36(4), 289-294 (2014-12-17)
A 51 year old male was admitted to our hospital with sudden consciousness disturbance, global aphagia and right hemiparesis. Magnetic resonance imaging (MRI) revealed fresh infarctions in the territory of the left middle cerebral artery, and MR angiography (MRA) showed
Fahui Zhao et al.
Neurosciences (Riyadh, Saudi Arabia), 19(2), 106-110 (2014-04-18)
To explore the effects of edaravone on the expression of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) posterior to cerebral hemorrhage, and to analyze the relationship between this expression and neurological deficit. A total of 160 basal ganglia hemorrhage patients enrolled in Dongfeng Hospital
Byeongtaek Oh et al.
Pharmaceutical research, 31(9), 2463-2478 (2014-03-26)
The nanofiber-hydrogel blend containing nitric oxide (NO) donors and reactive oxygen species (ROS) scavengers (Edaravone: EDV) was explored as an advanced strategy for stabilization of Mast cells (MCs) to achieve efficient immune-suppressive effects. Three types of nanofiber hydrogel composites (Bare-Nanofibers