Y0001104
Picosulfate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sodium picosulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sodium picosulfate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
GOZDTZWAMGHLDY-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)