Key Documents
Y0000902
Racecadotril for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Racecadotril, (RS)-Benzyl N-[3-(acetylthio)-2-benzylpropanoyl]glycinate, (±)-Acetorphan, Acetorphan, Cadotril, Redotil, Tiorfan, Zedott
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
racecadotril
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
Klucz InChI
ODUOJXZPIYUATO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)