Merck
Y0000889
Flucloxacillin impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(+)-6-Aminopenicillanic acid, (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-APA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.26
Beilstein:
15080
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin, flucloxacillin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
Klucz InChI
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Flucloxacillin impurity C EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Garrod lecture. The influence of 6-aminopenicillanic acid on antibiotic development.
G N Rolinson
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 22(1), 5-14 (1988-07-01)
G N Rolinson et al.
International journal of antimicrobial agents, 29(1), 3-8 (2006-12-02)
This year (2007) marks the 50th anniversary of [corrected] discovery of 6-aminopenicillanic acid (6-APA), the precursor of all semi-synthetic penicillins [corrected] This review, by a scientist who played a major part in the discovery and a physician who participated in