Merck
Y0000833
Clopamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Chloro-N-(2,6-dimethylpiperidinyl)-3-sulfamoylbenzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20ClN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clopamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1NC(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C14H20ClN3O3S/c1-9-4-3-5-10(2)18(9)17-14(19)11-6-7-12(15)13(8-11)22(16,20)21/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t9-,10+
Klucz InChI
LBXHRAWDUMTPSE-AOOOYVTPSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Clopamide EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validated liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of clopamide, reserpine and dihydroergotoxine: Application to pharmacokinetics in human plasma.
El-Din M M S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 125, 236-244 (2016)
High-performance liquid chromatographic determination of xipamide and clopamide in pharmaceuticals.
Sane R T, et al.
Journal of Chromatography A, 356, 468-472 (1986)
The Medical journal of Australia, 150(11), 646-646 (1989-06-05)
In an open study that was conducted in general practice, 22 patients with previously-untreated mild hypertension received an average daily dose of 11.7 mg of pindolol over a 50-week study period. The total cholesterol, high-density lipoprotein fraction and plasma triglyceride
Lucie Nováková et al.
Analytica chimica acta, 853, 647-659 (2014-12-04)
The potential and applicability of UHPSFC-MS/MS for anti-doping screening in urine samples were tested for the first time. For this purpose, a group of 110 doping agents with diverse physicochemical properties was analyzed using two separation techniques, namely UHPLC-MS/MS and
Lucie Nováková et al.
Analytica chimica acta, 853, 637-646 (2014-12-04)
The conditions for the analysis of selected doping substances by UHPSFC-MS/MS were optimized to ensure suitable peak shapes and maximized MS responses. A representative mixture of 31 acidic and basic doping agents was analyzed, in both ESI+ and ESI- modes.