Kluczowe dokumenty
Y0000792
Poly(vinyl acetate) dispersion 30 per cent
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Poly(vinyl acetate) dispersion
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
polyvinyl acetate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)