Merck
Y0000772
Moxidectin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H53NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
639.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
moxidectin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CO\N=C1/C[C@]2(C[C@@H]3CC(C\C=C(C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C4/COC5[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)O2)O[C@@H]([C@H]1C)\C(C)=C\C(C)C
InChI
1S/C37H53NO8/c1-21(2)14-25(6)33-26(7)31(38-42-8)19-36(46-33)18-29-17-28(45-36)13-12-23(4)15-22(3)10-9-11-27-20-43-34-32(39)24(5)16-30(35(40)44-29)37(27,34)41/h9-12,14,16,21-22,26,28-30,32-34,39,41H,13,15,17-20H2,1-8H3/b10-9+,23-12+,25-14+,27-11+,38-31+/t22-,26-,28+,29-,30-,32+,33+,34+,36-,37+/m0/s1
Klucz InChI
YZBLFMPOMVTDJY-LSGXYNIPSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Moxidectin EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Atul Awasthi et al.
Profiles of drug substances, excipients, and related methodology, 38, 315-366 (2013-05-15)
Moxidectin or F28249α is a potent endectocide and semisynthetic methoxime derivative of naturally occurring nemadectin. It is well known for the novel mode of action against a broad range of nematode and anthropod animal parasites. In this work, physicochemical and
Meenakshi Verma et al.
Folia parasitologica, 61(6), 561-570 (2015-02-06)
Moxidectin is a macrocyclic lactone belonging to milbemycin family closely related to ivermectin and is currently progressing towards Phase III clinical trial against human infection with the filaria Onchocerca volvulus (Leuckart, 1894). There is a single report on the microfilaricidal
Extralabel use of ivermectin and moxidectin in food animals.
R E Baynes et al.
Journal of the American Veterinary Medical Association, 217(5), 668-671 (2000-09-08)
Till F Omansen et al.
PLoS neglected tropical diseases, 9(3), e0003549-e0003549 (2015-03-06)
Mycobacterium ulcerans causes Buruli ulcer (BU), a debilitating infection of subcutaneous tissue. There is a WHO-recommended antibiotic treatment requiring an 8-week course of streptomycin and rifampicin. This regime has revolutionized the treatment of BU but there are problems that include
Bob Storey et al.
International journal for parasitology. Drugs and drug resistance, 4(3), 233-243 (2014-12-18)
A major hindrance to evaluating nematode populations for anthelmintic resistance, as well as for screening existing drugs, new compounds, or bioactive plant extracts for anthelmintic properties, is the lack of an efficient, objective, and reproducible in vitro assay that is