Merck
Y0000725
Norgestimate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Norgestimate, (17α)-17-(Acetyloxy)-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one 3-oxime, Dexnorgestrel acetime
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.50
Beilstein:
6440219
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
norgestimate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(CC[C@H]34)=N/O)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/b24-17+/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Klucz InChI
KIQQMECNKUGGKA-NMYWJIRASA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Norgestimat dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Bringer
American journal of obstetrics and gynecology, 166(6 Pt 2), 1969-1977 (1992-06-01)
The efficacy and safety of a new monophasic oral contraceptive, norgestimate/ethinyl estradiol, containing the third-generation progestin, norgestimate (250 micrograms), and ethinyl estradiol (35 micrograms), are reviewed. Norgestimate/ethinyl estradiol demonstrates excellent contraceptive efficacy, with a Pearl index of 0.25. Cycle control
A Phillips et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 167(4 Pt 2), 1191-1196 (1992-10-01)
Norgestimate is a novel progestin with highly selective progestational activity and minimal androgenicity. In rabbits, norgestimate binds to uterine progestin receptors, stimulates the endometrium, and inhibits ovulation. Norgestimate acts directly on target organs, stimulating rabbit endometrium when injected into the
M R Henzl
The Journal of reproductive medicine, 46(7), 647-661 (2001-08-14)
This review of preclinical studies and clinical trials of efficacy and safety examines the relation between structure and function in the norgestimate (NGM) molecule, describes the pharmacologic characteristics of NGM and evaluates clinical experience with NGM in oral contraception (OC)
Norgestimate.
S L Corson
Clinical obstetrics and gynecology, 38(4), 841-848 (1995-12-01)
M P Curran et al.
Drugs & aging, 18(11), 863-885 (2002-01-05)
The focus of this review is hormone replacement therapy (HRT) with continuous administration of micronised, oral 17beta-estradiol 1 mg/day (herein referred to as continuous estradiol) plus micronised, oral norgestimate 90 microg/day administered for 3 days then withdrawn for 3 days