Kluczowe dokumenty
QC3083
Supelco
Oil and Grease - Whole Volume
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC QCI-3029
stężenie
in H2O
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)