Kluczowe dokumenty
Y0000701
Metolazone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-6-quinazolinesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metolazone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
Klucz InChI
AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC12A3(6559)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)