Merck
Y0000673
Harpagoside
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
harpagoside
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@]1(C[C@@H](O)[C@]2(O)C=CO[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H]12)OC(=O)\C=C\c4ccccc4
InChI
1S/C24H30O11/c1-23(35-16(27)8-7-13-5-3-2-4-6-13)11-15(26)24(31)9-10-32-22(20(23)24)34-21-19(30)18(29)17(28)14(12-25)33-21/h2-10,14-15,17-22,25-26,28-31H,11-12H2,1H3/b8-7+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
KVRQGMOSZKPBNS-FMHLWDFHSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Harpagoside EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cristina Torres-Fuentes et al.
PloS one, 9(7), e103118-e103118 (2014-07-30)
Ghrelin is a stomach-derived peptide that has been identified as the only circulating hunger hormone that exerts a potent orexigenic effect via activation of its receptor, the growth hormone secretagogue receptor (GHS-R1a). Hence, the ghrelinergic system represents a promising target
Nontobeko P Mncwangi et al.
Phytochemistry, 106, 104-115 (2014-07-22)
Harpagophytum procumbens (Pedaliaceae) and its close taxonomical ally Harpagophytum zeyheri, indigenous to southern Africa, are being harvested for exportation to Europe where phytomedicines are developed to treat inflammation-related disorders. The phytochemical variation within and between natural populations of H. procumbens