Merck
Y0000616
Tropisetron hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Tropisetron monohydrochloride, 1H-Indole-3-carboxylic acid (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester monohydrochloride, 3-Tropanylindole-3-carboxylate monohydrochloride, ICS-205,930, Navoban
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tropisetron
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H
Klucz InChI
XIEGSJAEZIGKSA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek tropisetronu EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Selektywny antagonista receptora serotoninowego 5-HT3.
Tropisetron, selektywny antagonista receptora serotoninowego 5-HT3, jest stosowany głównie jako lek przeciwwymiotny w leczeniu nudności i wymiotów po chemioterapii. W leczeniu zespołu fibromialgii (FMS) tropisetron nie tylko zmniejszał odczuwanie bólu, ale także miał korzystny wpływ na dysfunkcję serca podczas leczenia.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Orie Tomoyose et al.
Journal of pharmacological sciences, 126(2), 136-145 (2014-09-26)
Fluvoxamine, a selective serotonin (5-HT) reuptake inhibitor, has been shown to exert analgesic effects in humans and laboratory animals. However, its effects on spinal nociceptive synaptic transmission have not been fully characterized. Here, whole-cell recordings were made from dorsal horn