Y0000591
Vinpocetine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyl (13aS,13bS)-13a-ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, Apovincamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
vinpocetine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-3-21-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(18(15)19(21)22)17(13-21)20(24)25-2/h4-5,7-8,13,19H,3,6,9-12H2,1-2H3/t19-,21+/m1/s1
Klucz InChI
OZDNDGXASTWERN-CTNGQTDRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)