Y0000555
Iotrolan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
iotrolan
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NC(C(O)CO)CO)I)C(=O)NC(C(O)CO)CO)I)N(C)C(=O)CC(=O)N(C)c2c(c(c(c(c2I)C(=O)NC(C(O)CO)CO)I)C(=O)NC(C(O)CO)CO)I
InChI
1S/C37H48I6N6O18/c1-48(32-28(40)22(34(64)44-12(4-50)16(58)8-54)26(38)23(29(32)41)35(65)45-13(5-51)17(59)9-55)20(62)3-21(63)49(2)33-30(42)24(36(66)46-14(6-52)18(60)10-56)27(39)25(31(33)43)37(67)47-15(7-53)19(61)11-57/h12-19,50-61H,3-11H2,1-2H3,(H,44,64)(H,45,65)(H,46,66)(H,47,67)
Klucz InChI
XUHXFSYUBXNTHU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)