Merck
Y0000551
Doxazosin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.20
Beilstein:
204597
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
doxazosin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Klucz InChI
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Doxazosin impurity D EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)