Kluczowe dokumenty
518654
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
95%
Synonim(y):
2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
mp
262-268 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Klucz InChI
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?