Y0000531
Sultamicillin tosilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sultamicillin tosylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sultamicillin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S]2(=O)(=O)[C@H]3N([C@H](C2(C)C)C(=O)OCOC(=O)[C@@H]4N5[C@H](SC4(C)C)[C@@H](C5=O)NC(=O)[C@H](N)c6ccccc6)C(=O)C3.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[H+]
InChI
1S/C25H30N4O9S2.C7H8O3S/c1-24(2)17(29-20(32)16(21(29)39-24)27-19(31)15(26)12-8-6-5-7-9-12)22(33)37-11-38-23(34)18-25(3,4)40(35,36)14-10-13(30)28(14)18;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-9,14-18,21H,10-11,26H2,1-4H3,(H,27,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t14-,15-,16-,17+,18+,21-;/m1./s1
Klucz InChI
FFCSPKNZHGIDQM-CGAOXQFVSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)