Kluczowe dokumenty
Y0000485
myo-Inositol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
myo-Inositol, 1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
6.2 (vs air)
rodzina API
inositol
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
222-227 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Klucz InChI
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)