Kluczowe dokumenty
Y0000481
Dibrompropamidine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dibrompropamidine diisetionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30Br2N4O10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
722.42
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dibrompropamidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)CCO.Brc1c(ccc(c1)\C(=N\[H])\N)OCCCOc2c(cc(cc2)\C(=N\[H])\N)Br
InChI
1S/C17H18Br2N4O2.C2H6O4S/c18-12-8-10(16(20)21)2-4-14(12)24-6-1-7-25-15-5-3-11(17(22)23)9-13(15)19;3-1-2-7(4,5)6/h2-5,8-9H,1,6-7H2,(H3,20,21)(H3,22,23);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Klucz InChI
BZACJASHKPPTKX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Dibrompropamidine for system suitability EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M T Suller et al.
The Journal of hospital infection, 43(4), 281-291 (2000-02-05)
Concern has been growing regarding the potential of antibiotic and disinfectant co-resistance in clinically important bacteria. In this study, the susceptibilities of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) to chlorhexidine (CHX), the quaternary ammonium compounds cetylpyridinium chloride
Victoria W Y Wong et al.
Eye & contact lens, 33(6 Pt 1), 329-331 (2007-11-13)
To describe a patient with a good visual outcome after prompt treatment of Acanthamoeba keratitis as a complication of overnight orthokeratology lens wear. Interventional case report. A 9-year-old boy experienced pain, photophobia, and redness in his right eye 3 days
R Yeoh et al.
The British journal of ophthalmology, 71(7), 500-503 (1987-07-01)
We report on four patients seen during the past two years who had acanthamoeba keratitis. One is described in detail. We believe that acanthamoebic eye infection is not rare. An immunofluorescent technique for localisation of amoebae and cysts is described.
L A Shaker et al.
The Journal of applied bacteriology, 64(6), 531-539 (1988-06-01)
Chlorhexidine diacetate (CHA) was rather more sporicidal at 20 degrees C to urea-dithreitol-sodium lauryl sulphate (UDS)-treated spores of Bacillus subtilis NCTC 8236 than to urea-dithiothreitol (UDT)-treated or normal (untreated) spores. UDS spores adsorbed more CHA from solution than did the
Contact allergy to dibrompropamidine cream.
S Wright
Contact dermatitis, 9(3), 226-226 (1983-05-01)