Y0000479
Chlorpromazine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Desmethylchlorpromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chlorpromazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCCNC
InChI
1S/C16H17ClN2S/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3
Klucz InChI
YHFXGBOUSIKGMZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)