Y0000420
Cefotaxime acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Cefotaxime
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefotaxime
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=N\[C@@H]2[C@@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)COC(=O)C)\[O-])N
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m0./s1
Klucz InChI
AZZMGZXNTDTSME-XJTDMATHSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)