Y0000406
Iopamidol impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Chloro-N,N′-bis(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl)-5-(2-hydroxypropanoyl)amino)2,6-diiodobenzene-1,3-dicarboxamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
iopamidol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)