Merck
Y0000366
Isradipine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-(4-Benzofurazanyl)-1,-4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 1-methylethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
isradipine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Klucz InChI
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Isradipine EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Bloker kanału wapniowego typu L (określany również jako bloker kanału wapniowego typu dihydropirydyny); lek przeciwnadciśnieniowy.
Bloker kanału wapniowego typu L; lek przeciwnadciśnieniowy.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R O Feneck et al.
Acta anaesthesiologica Scandinavica. Supplementum, 99, 38-42 (1993-01-01)
Isradipine has been shown to be an effective vasodilator in different vascular beds. Experimental evidence suggests that isradipine is a potent coronary vasodilator, and this is supported by clinical studies in both cardiology and cardiac surgery. Furthermore, in these studies
M Schachter
Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 16(2), 79-91 (1991-04-01)
Isradipine is a potent dihydropyridine calcium channel blocker. It is highly selective for vascular smooth muscle, with very few negative inotropic or chronotropic effects. It may have minor depressant effects on the sinoatrial node, hence reducing the incidence of reflex
F Bernini et al.
American journal of hypertension, 7(7 Pt 2), 30S-34S (1994-07-01)
A number of studies in experimental animal models have demonstrated the potential direct antiatherosclerotic effects of calcium antagonists. This class of compounds can influence several processes that are involved in the development of atherosclerotic lesions. This action is independent of
J B Leslie
Acta anaesthesiologica Scandinavica. Supplementum, 99, 33-37 (1993-01-01)
The significant effects of isradipine in producing arterial vasodilation and mild negative chronotropic effects without significant negative inotropic effects suggests that this agent should provide excellent antihypertensive efficacy in the treatment of perioperative hypertension. Isradipine may prove to be a
D Panuccio et al.
La Clinica terapeutica, 146(11), 729-736 (1995-11-01)
The aim of the present study was to evaluate efficacy on blood pressure values and metabolic tolerability of Isradipine, which was given to 15 mild hypertensive non diabetic subjects (average age 63.8 +/- 10.9 years), at the dosage of 5