Y0000346
Temazepam impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(3RS)-7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
temazepam
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(18-15(20)16(19)21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14H,1H3,(H,18,20)
Klucz InChI
DWYGNQZEEWSLJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)