Y0000344
Temazepam impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(3RS)-7-Chloro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl acetate, Temazepam acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
temazepam
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C18H15ClN2O3/c1-11(22)24-17-18(23)21(2)15-9-8-13(19)10-14(15)16(20-17)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,17H,1-2H3
Klucz InChI
PTWWAHZQIATUFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)