Y0000193
Carteolol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Carteolol monohydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
carteolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].N1c2c(c(ccc2)OCC(O)CNC(C)(C)C)CCC1=O.[H+]
InChI
1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H
Klucz InChI
FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)