Kluczowe dokumenty
Y0000152
Tianeptine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Tianeptine sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24ClN2NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.93
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tianeptine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[S]1(N(c2c(cccc2)C(c3c1cc(cc3)Cl)NCCCCCCC(=O)O)C)([O-])[O-]
InChI
1S/C21H27ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23,27-28H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-2
Klucz InChI
KBNZQVDKURREAX-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Tianeptyna do badania przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)