Kluczowe dokumenty
Y0000147
Phenylbutazone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Hydroxyphenylbutazone, 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.37
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
phenylbutazone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
N2(N(C(=O)C(C2=O)(O)CCCC)c3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3
Klucz InChI
VTEBWXHYBNAYKI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Phenylbutazone impurity B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HPLC method for the determination of 4-hydroxyphenylbutazone in phenylbutazone.
H Bulcsu et al.
Acta pharmaceutica Hungarica, 50(4), 173-176 (1980-07-01)