Merck
Y0000094
Diosmin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone 7-rutinoside, Barosmin, Buchu resin, Diosmetin 7-O-rhamnosylglucoside, Diosmetin 7-rutinoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
608.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
rodzina API
diosmin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H32O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-8,10,19,21-30,32-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Klucz InChI
GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Diosmina EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Flawonoid cytrusowy. Modyfikacja hesperydyny. Badany pod kątem właściwości chemoprewencyjnych, w tym antyproliferacyjnych i przeciwzapalnych.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Monograph. Diosmin.
Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic, 9(3), 308-311 (2004-09-25)
Anna Bogucka-Kocka et al.
Natural product communications, 8(4), 545-550 (2013-06-07)
Diosmin is a naturally occurring flavone glycoside used in the treatment of venous diseases. In this review, we present the clinical aspects of the use of diosmin preparations in venous stasis, hemorrheologic disorders and vein wall remodeling. Because of its
Oomaidurai Senthamizhselvan et al.
European journal of pharmacology, 736, 131-137 (2014-04-29)
Reperfusion of ischemic tissue leads to the generation of oxygen derived free radicals which plays an important role in cellular damage. Objective of the current study is to evaluate the cardio-protective and antioxidant effect of diosmin on ischemia-reperfusion related cardiac
Petr Vrbata et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 407-413 (2014-07-30)
A nanofibrous membrane carrier for nearly water insoluble drug diosmin was formulated. The aim of this study was to evaluate the drug release and dissolution properties in an aqueous buffer of pH 7.8, and to compare the suitability of the
[Hemorrhoids and conservative treatment. Review of the literature on the use of diosmin and micronized hesperidin].
F La Torre et al.
Minerva chirurgica, 54(12), 909-916 (2000-03-29)