Merck
Y0000090
Finasteride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(2-methyl-2-propyl)-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide, N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-en-17β-carboxamide, MK-906
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H36N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
finasteride
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)NC(C)(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)C=CC(=O)N2
InChI
1S/C23H36N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1
Klucz InChI
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
informacje o genach
human ... SRD5A2(6716)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Finasteride EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Selective 5α-reductase inhibitor; antiandrogen.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Manlio A Goetzl et al.
Nature clinical practice. Urology, 3(8), 422-429 (2006-08-12)
Prostate cancer chemoprevention involves the use of natural and/or synthetic agents that inhibit or reverse the development of precancerous lesions or delay progression of these lesions to invasive disease. The recent completion of the first Phase III trial for prostate
James Tacklind et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (10)(10), CD006015-CD006015 (2010-10-12)
Benign prostatic hyperplasia (BPH), a non-malignant enlargement of the prostate in aging men, can cause bothersome urinary symptoms (intermittency, weak stream, straining, urgency, frequency, incomplete emptying). Finasteride, a five-alpha reductase inhibitor (5ARI), blocks the conversion of testosterone to dihydrotestosterone, reduces
Aditya K Gupta et al.
The Journal of dermatological treatment, 25(2), 156-161 (2013-06-19)
In the light of post-marketing reports of persistent sexual dysfunction with the use of finasteride, analysis of the extent of risk associated with 5α-reductase inhibitor treatment for androgenetic alopecia (AGA) is warranted. This study sought to evaluate the efficacy of
José Manuel Mella et al.
Archives of dermatology, 146(10), 1141-1150 (2010-10-20)
Androgenetic alopecia is the most common form of alopecia in men. To determine the efficacy and safety of finasteride therapy for patients with androgenetic alopecia. MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Cochrane Registers, and LILACS were searched for randomized controlled trials reported in
Sergio Vañó-Galván et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 70(4), 670-678 (2014-02-11)
To our knowledge, there are no large multicenter studies concerning frontal fibrosing alopecia (FFA) that could give clues about its pathogenesis and best treatment. We sought to describe the epidemiology, comorbidities, clinical presentation, diagnostic findings, and therapeutic choices in a