Kluczowe dokumenty
Y0000058
Paraffin (liquid) - reference spectrum
European Pharmacopoeia (EP)
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
paraffin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
reference spectrum
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Parafina (ciekła) - spektrum referencyjne EP Wzorzec referencyjny, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Unit quantity: Reference spectrum
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
419.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
215 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)