Kluczowe dokumenty
Y0000057
Heptaminol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.23
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
heptaminol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C8H17N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8H,4,6,9H2,1-3H3
Klucz InChI
LINQVIAARQIDQJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Heptaminol zanieczyszczenie A EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)