Merck
W304412
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartaric acid
natural, ≥99.7%, FCC, FG
Synonim(y):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
Numer FEMA:
3044
Beilstein:
1725147
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.018
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Vitis vinifera
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 163.110
FDA 21 CFR 163.111
FDA 21 CFR 163.112
FDA 21 CFR 184.1099
gęstość pary
5.18 (vs air)
Próba
≥99.7%
temp. samozapłonu
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)