Merck
VT000903
Millipore
Escherichia coli WDCM 00090 Vitroids
80 - 130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
E. coli WDCM 00090 Vitroids
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com.
Podczas składania zamówienia należy określić, czy wymagana jest pojedyncza partia - w polu uwagi (tylko w przypadku zamówień obejmujących więcej niż 15 opakowań).
Inne uwagi
Strain History: < NCTC, 1952 < F. Kauffmann
Informacje prawne
Vitroids is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)