Merck
VT000132
Millipore
Escherichia coli WDCM 00013 Vitroids
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Escherichia coli WDCM 00013 6948, Certyfikowany materiał referencyjny, Normy mikrobiologiczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
solid
Certyfikat analizy
certificate is enclosed in each package
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Escherichia coli
Escherichia spp.
Opis ogólny
Escherichia coli WDCM 00013 6948 to certyfikowane standardy mikroorganizmów (certyfikowane mikrobiologiczne materiały odniesienia), które mogą być stosowane jako ilościowe i jakościowe organizmy kontrolne. Zawierają one jednostki tworzące kolonie (CFU) w zakresie 15-80 CFU na krążek. Technologia ta pozwala na długotrwałe przechowywanie i sprawia, że organizmy są odporne na zmiany temperatury. Są one przeznaczone do codziennego stosowania jako wewnętrzne organizmy kontroli jakości. Mikroorganizmy te są certyfikowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i produkowane w powtarzalnych warunkach zgodnych z normą ISO 17034 przy użyciu uwierzytelnionych szczepów z 9660. Te gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne minimalizują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym i gwarantują wykorzystanie uwierzytelnionej kultury kontrolnej do każdego testu kontroli jakości. Szczep 6948 pochodzi z identyfikowalnej kultury uzyskanej w procesie liofilizacji ze szczepu 9660.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com.
Podczas składania zamówienia należy określić, czy wymagana jest pojedyncza partia - w polu uwagi (tylko w przypadku zamówień obejmujących więcej niż 15 opakowań).
Zastosowanie
Escherichia coli WDCM 00013 6948 są stosowane jako szczepy referencyjne w rutynowej kontroli jakości żywności, napojów, wody i badań środowiskowych. Ponadto doskonale nadają się do stosowania w opracowywaniu i walidacji metod, jako kultury starterowe oraz do badań naukowych i celów edukacyjnych.
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
  • Nie wymaga rozcieńczania
  • Szybkie nawodnienie w 10 minut
  • 2-3 lata trwałości w standardowej zamrażarce -20 °C
  • W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
  • Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
  • Nie jest wymagany czas odzyskiwania ani etap wstępnego wzbogacania
  • Solidny, wydajny i niezawodny
  • Łatwy w użyciu
  • Opłacalność
Inne uwagi
Pochodzenie szczepu: 9660 434
Inne kolekcje kultur komórkowych:
  • DSM 1103
  • 6398 25922
  • NCTC 12241
Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do bazy danych BacDive zawierającej więcej informacji na temat metabolizmu, genomu, pożywek wzrostowych i nie tylko.
Strain History: < ATCC < FDA < F. Schoenknecht
Informacje prawne
Pochodzi z 9660 szczepów
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CECT is a registered trademark of Universitat de Valencia
Vitroids is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.