Kluczowe dokumenty
VT000366
Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 Vitroids™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
S. epidermidis WDCM 00036 6948, Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 6948, Certyfikowany materiał referencyjny, Normy mikrobiologiczne
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
- Nie wymaga rozcieńczania
- Szybkie nawodnienie w 10 minut
- 2-3 lata trwałości w standardowej zamrażarce -20 °C
- W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
- Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
- Nie jest wymagany czas odzyskiwania ani etap wstępnego wzbogacania
- Solidny, wydajny i niezawodny
- Łatwy w użyciu
- Opłacalność
Inne uwagi
Inne kolekcje kultur komórkowych:
- DSM 1798
- 6398 12228
- NCTC 13360
- LMG 10273
- CIP 68.21
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.