Kluczowe dokumenty
TDS1500
Supelco
TDS 1500 mg/L Calibration Std
certified reference material
Synonim(y):
TDS 1500 mg/l Kalibrator
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC TDS1500-500
stężenie
in H2O
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastosowanie
TDS 1500 mg/L Calibration Std Wzorzec kalibracyjny wyłącznie do zastosowań badawczo-rozwojowych i analitycznych.
Cechy i korzyści
  • Pakowany w butelkę z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z 500 ml roztworu
  • Do produktu dołączony jest certyfikat analizy (CoA)
  • Identyfikowalność zgodnie z uznanymi normami krajowymi i jednostkami miary uznanymi przez National Institute of Standards and Technology (NIST) i Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI)
  • Rozcieńczenia wykonywane grawimetrycznie Waga używana do przygotowania wzorca jest skalibrowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025
  • Stabilny, gotowy do użycia roztwór o długim minimalnym okresie przechowywania
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)